Merck
377376
Sigma-Aldrich
2-Bromacrylsäure
95%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=C(Br)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.96
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
62-65 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)C(Br)=C
InChI
1S/C3H3BrO2/c1-2(4)3(5)6/h1H2,(H,5,6)
InChIKey
HMENQNSSJFLQOP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)