Fortfahren mit
212970
2-(Brommethyl)acrylsäure
98%
Synonym(e):
α-(Bromomethyl)acrylic acid, 2-(Bromomethyl)-2-propenoic acid, Bromomethylacrylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=C(CH2Br)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.99
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
276-774-0
Beilstein/REAXYS Number:
2426204
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
70-73 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(=C)CBr
InChI
1S/C4H5BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)
InChI key
NOOYFQLPKUQDNE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reacts with aldehydes and ketones to form α-methylene-butyrolactones. Used in the synthesis of methotrexate analogues.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T3758456349487899
description
98%
description
98%
description
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
description
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
assay
98%
assay
98%
assay
≥99% (CP)
assay
≥99% (CP)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
70-73 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
mp
13 °C (lit.)
mp
13 °C (lit.)
form
solid
form
liquid
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)