Fortfahren mit
E13830
Ethyl-4-Bromcrotonat
75%, technical grade
Synonym(e):
Ethyl trans-4-brom-2-butenoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrCH2CH=CHCO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.04
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721388
Assay:
75%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
assay
75%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.402 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C6H9BrO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4H,2,5H2,1H3/b4-3+
InChI key
FHGRPBSDPBRTLS-ONEGZZNKSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E14403C86405E15701
description
75%, technical grade
description
98%
description
technical grade, 85% (mixture of cis & trans)
description
99%
assay
75%
assay
98%
assay
85% (mixture of cis & trans)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
bp
65-67 °C/11 mmHg (lit.)
bp
97-99 °C (lit.)
bp
120 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)