Merck
370940
Sigma-Aldrich
Z-Aib-OH
technical grade
Synonym(e):
Z-2-methylalanin
Größe auswählen
5 G
€ 50,90
€ 50,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 50,90
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2O2CNHC(CH3)2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.25
Beilstein:
2218009
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 50,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
65-69 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,10(14)15)13-11(16)17-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChIKey
QKVCSJBBYNYZNM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)