338338
Fmoc-Phe-OH
98%, for peptide synthesis
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-phenylalanin, Fmoc-L-phenylalanin
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Fmoc-Phe-OH, 98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −37°, c = 1 in DMF
Eignung der Reaktion
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp (Schmelzpunkt)
180-187 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
amine
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1
InChIKey
SJVFAHZPLIXNDH-QFIPXVFZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable