Wichtige Dokumente
369144
2-(Trifluormethyl)acrylsäure
98%
Synonym(e):
TFMAA
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
51-52 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)C(=C)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F3O2/c1-2(3(8)9)4(5,6)7/h1H2,(H,8,9)
InChIKey
VLSRKCIBHNJFHA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?