Fortfahren mit
309028
Poly(ethylenglykol)
average Mn 10,000, flakes
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
PEG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,70
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,80
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
€ 47,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Poly(ethylenglykol), average Mn 10,000, flakes
form
flakes
Quality Segment
mol wt
average Mn 10,000
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
63-65 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C
Ω-end
hydroxyl
α-end
hydroxyl
greener alternative category
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Other Notes
Molecular weight: Mn 8,500-11,500
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
81210P433881284
description
average Mn 10,000, flakes
description
average Mw 1,500
description
BioXtra, average mol wt 3,350, powder
description
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 400
form
flakes
form
solid
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mol wt
average Mn 10,000
mol wt
average Mw 1,500
mol wt
average mol wt 3,350
mol wt
Mp ~420, Mw ~400, Mn ~375
density
1.07 g/mL at 25 °C
density
-
density
1.0764 g/mL at 80 °C, 1.0962 g/mL at 60 °C
density
-
mp
63-65 °C (lit.)
mp
45-50 °C
mp
-
mp
-
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylenglykol)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)