Merck
369098
Sigma-Aldrich
3-Chlor-4-fluorbenzoesäure
95%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
133-135 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
PKTSBFXIHLYGEY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and Herbicidal Activity of 3-Chloro-4-fluorobenzoylthiourea [J].
Chang-chun LIU.
Chemical World, 3, 010-010 (2006)