Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 39,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 76,80 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
FC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-158-1
Beilstein/REAXYS Number:
971265
MDL number:
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
mp
122-125 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, fluoro
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
NSTREUWFTAOOKS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 122-125 °C (lit.) | mp 122-124 °C (lit.) | mp 211-215 °C (lit.) | mp 70-74 °C (lit.) |
| functional group carboxylic acid, fluoro | functional group fluoro | functional group carboxylic acid, bromo, fluoro | functional group amine, fluoro, hydrazine |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?