Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)COOAg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
97%
Form:
solid
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: silver
mp
120-122 °C (lit.)
application(s)
PEM fuel cells
material synthesis precursor
SMILES string
[H]C(C)(O)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C3H6O3.Ag/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
LMEWRZSPCQHBOB-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?