Wichtige Dokumente
364037
α-Hydroxy-γ-butyrolacton
technical grade
Synonym(e):
4,5-Dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanon
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
viscous liquid
Brechungsindex
n20/D 1.468 (lit.)
bp
133 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
SMILES String
OC1CCOC1=O
InChI
1S/C4H6O3/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3,5H,1-2H2
InChIKey
FWIBCWKHNZBDLS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)