Fortfahren mit
B59608
α-Brom-γ-Butyrolacton
97%
Synonym(e):
2-Brom-4-hydroxybuttersäure-γ-lacton
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.99
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-764-4
Beilstein/REAXYS Number:
107800
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
138 °C/6 mmHg (lit.)
density
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
BrC1CCOC1=O
InChI
1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3H,1-2H2
InChI key
LFJJGHGXHXXDFT-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B103608D804A86406
description
97%
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
98%
description
98%
assay
97%
assay
≥99%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
138 °C/6 mmHg (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
bp
-
bp
55-56 °C/12 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)