Merck
362948
Sigma-Aldrich
Barium-bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionat) Hydrat
Synonym(e):
Ba(TMHD)2
About This Item
Lineare Formel:
Ba(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
503.86 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
Zusammensetzung
Ba, ≥26.3% gravimetric (water corrected with sulfuric acid)
Degree of hydration, ~1
Eignung der Reaktion
core: barium
mp (Schmelzpunkt)
175-180 °C (lit.)
SMILES String
[H]O[H].CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ba]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Ba.H2O/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;;/h2*7,12H,1-6H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*8-7-;;
InChIKey
VCALGUJWYYNHDY-ZJCTYWPYSA-L
Anwendung
Used in the preparation of superconducting thin films.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Thin Solid Films, 182, 265-265 (1989)
Chem. Abstr., 112, 149887h-149887h (1989)