Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 199,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ba(C5H7O2)2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.54 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
powder or crystals (or Flakes or Beads)
composition
Ba, ≥30.0% gravimetric
reaction suitability
core: barium
SMILES string
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ba]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Ba.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*4-3-;;
InChI key
HYRVTHFPMWHAEG-SUKNRPLKSA-L
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 99.99% trace metals basis | description 97% | description ≥99.9% trace metals basis |
| form powder or crystals (or Flakes or Beads) | form granular, powder or crystals | form powder | form powder |
| composition Ba, ≥30.0% gravimetric | composition - | composition - | composition - |
| reaction suitability core: barium | reaction suitability core: cobalt | reaction suitability core: zirconium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: copper |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?