Merck
361704
Sigma-Aldrich
Barium-2-ethylhexanoat
98%
Synonym(e):
Barium bis(2-ethylhexanoate)
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Ba
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
423.73
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
fibers
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: barium
SMILES String
CCCCC(CC)C(=O)O[Ba]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Ba/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
InChIKey
VJFFDDQGMMQGTQ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Used in the preparation of thin-film superconductors.[1]
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aldrichimica Acta, 23, 54-54 (1990)