Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 75,30 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18BaO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.55
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Assay:
85%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
85%
form
powder
mp
>200 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)O[Ba]OC(C)(C)C
InChI
1S/2C4H9O.Ba/c2*1-4(2,3)5;/h2*1-3H3;/q2*-1;+2
InChI key
SLPLCLDJTNLWPW-UHFFFAOYSA-N
General description
Barium tert-butoxide is a Brønsted base catalyst that can be used as a precursor of various barium catalysts like barium aryloxide. It can also be used in the preparation of barium diphenylmethanide, applicable in the organometallic chemistry.
Application
Barium tert-butoxide can be used:
- As a catalyst along with various phenolic ligands in the aldol reactions of amides with aldehydes and ketones.
- To prepare yttrium and copper metal complexes by reacting with Y(thd)3 and Cu(thd)2, where “thd” is 2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-dione.
- As an initiator along with an alkyl lithium in the butadiene copolymerization reaction.
- In the iridium catalyzed allylic alkylation of non-stabilized enolates.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 85% | description technical, ≥90% (KT) |
| assay 85% | assay ≥90% (KT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mp >200 °C | mp - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?