Merck
362964
Sigma-Aldrich
Calcium-2-ethylhexanoat
98%
Synonym(e):
2-Ethylhexanoic acid calcium salt, Calcium bis(2-ethyl hexanoate)
Größe auswählen
25 G
€ 200,00
€ 200,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 200,00
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Ca
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.49
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 200,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
lumps and powder
Eignung der Reaktion
core: calcium
SMILES String
CCCCC(CC)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Ca/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
InChIKey
LTPCXXMGKDQPAO-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1