Merck
361178
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzoesäure Natriumsalz Hydrat
99%
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4CO2Na·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.12 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O.[Na+].Nc1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2.Na.H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
HWVSNYIAZJHZFQ-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable