Fortfahren mit
A0254
4-Aminobenzoesäure Kaliumsalz
97%
Synonym(e):
Kalium-4-aminobenzoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H6NO2K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
205-338-4
MDL number:
€ 131,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to beige
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
[K+].Nc1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2.K/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
MZKKJVZIFIQOPP-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR31711019756A6928
description
97%
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥99%, powder
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
97%
assay
-
assay
-
assay
≥99%
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)