123579
Benzolsulfinsäure
98%
Synonym(e):
Benzolsulfinsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O2S.Na/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChIKey
CHLCPTJLUJHDBO-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable