Wichtige Dokumente
345717
1-Brom-2,3-difluor-benzol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.509 (lit.)
Dichte
1.724 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cccc(Br)c1F
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
InChIKey
RKWWASUTWAFKHA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
141.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
61 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?