Fortfahren mit
290165
1-Brom-3,5-difluorbenzol
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,40
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 198,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H3F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.99
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
416-710-2
MDL number:
Assay:
98%
€ 77,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
density
1.676 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
Fc1cc(F)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChI key
JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Bromo-3,5-difluorobenzene was used in the synthesis of 4-bromo-2,6-difluorobenzoic acid.
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)