Wichtige Dokumente
263478
4-Brom-1,2-difluorbenzol
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
Dichte
1.707 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChIKey
YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Zubehör
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
91.4 °F
Flammpunkt (°C)
33 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?