Über diesen Artikel
Lineare Formel:
F2C6H3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
264-751-8
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
52-54 °C (lit.)
functional group
fluoro, nitrile
SMILES string
Fc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H
InChI key
BTBFCBQZFMQBNT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?