Merck
344389
Sigma-Aldrich
Pyrrol-d5
98 atom % D
Synonym(e):
1H-Pyrrole-1,2,3,4,5-d5
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4D5N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.5072 (lit.)
bp
131 °C
mp (Schmelzpunkt)
-23 °C
Dichte
1.115 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])n([2H])c1[2H]
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D/hD
InChIKey
KAESVJOAVNADME-HXRFYODMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
91.4 °F
Flammpunkt (°C)
33 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Khim. Geterotsikl. Soedin., 651-651 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 107, 354-354 (1985)