Fortfahren mit
489352
Ethylen-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethen-13C2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H213C=13CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
30.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352119
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
gas
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
0.97 (vs air)
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
gas
autoignition temp.
842 °F
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[13CH2]=[13CH2]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1+1,2+1
InChI key
VGGSQFUCUMXWEO-ZDOIIHCHSA-N
Packaging
Die Menge von 1 l ist in einer 450-ml-Druckgasflasche aus Kohlenstoffstahl mit Messingventil (CGA 110/180) verpackt.
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Informationen über Preise, Verfügbarkeit und Verpackungen erhalten Sie vom Kundendienst für stabile Isotope.
Für alle Gasvolumen werden stets Standardtemperatur und -druck (STP) und nicht Normaltemperatur und -druck (NTP) angegeben. Ein STP-Liter enthält 7,7 % mehr Gas als ein NTP-Liter.
Other Notes
Das Edelstahl-Regelventil Z146951 oder Z187224 wird empfohlen.
PTFE-Dichtungsringe für GCA-Eingang 180 Z146994
PTFE-Dichtungsringe für CGA-Eingang 110 Z146986
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
489344427039488259
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+2
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+2
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
gas
form
-
form
liquid
form
-
mp
−169 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
2A - Gases
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)