Merck
340456
Sigma-Aldrich
Pyrazin-d4
98 atom % D
Synonym(e):
Deuterated pyrazine
Größe auswählen
1 G
€ 333,00
5 G
€ 1.220,00
€ 333,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 333,00
5 G
€ 1.220,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4D4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 333,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
116 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
55-57 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1nc([2H])c([2H])nc1[2H]
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChIKey
KYQCOXFCLRTKLS-RHQRLBAQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Rohit Mahar et al.
Scientific reports, 10(1), 8885-8885 (2020-06-03)
Increased glucose uptake and aerobic glycolysis are striking features of many cancers. These features have led to many techniques for screening and diagnosis, but many are expensive, less feasible or have harmful side-effects. Here, we report a sensitive 1H/2H NMR