Merck
343781
Sigma-Aldrich
Maleinsäureanhydrid-d2
98 atom % D
Synonym(e):
2,5-Furandione-3,4-d2
Größe auswählen
1 G
€ 374,00
5 G
€ 1.020,00
€ 374,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 374,00
5 G
€ 1.020,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4D2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 374,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
powder
bp
200 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
51-56 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C1=C([2H])C(=O)OC1=O
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H/i1D,2D
InChIKey
FPYJFEHAWHCUMM-QDNHWIQGSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)