Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 222,00 |
Über diesen Artikel
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
≥99.00%
form
liquid
expl. lim.
5.5-36.5 % (lit.)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.0250% water
water
refractive index
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
density
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
General description
Application
- Perform APPI HDX MS (atmospheric pressure photoionization hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry).
- Synthesis 1,4-butanediol-D6 (1,4-BD-D6)from 1,4-butanediol-D8.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % D | description 99.5 atom % D | description reagent grade, ≥99 atom % D | description ≥99.5 atom % D |
| assay ≥99.00% | assay 99% (CP) | assay ≥99% | assay ≥99.00% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) - | technique(s) NMR: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 65.5 °C (lit.) | bp 65.5 °C (lit.) | bp 65.5 °C (lit.) | bp 78 °C (lit.) |
| density 0.813 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.813 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.813 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.806 g/mL at 25 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol-d1
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1455-13-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?