Merck
342408
Sigma-Aldrich
Bismutsubnitrat Monohydrat
≥99.99%
About This Item
Lineare Formel:
BiONO3·H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.99%
SMILES String
O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)