Wichtige Dokumente
335312
2-Pentin-1-ol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
84-85 °C/57 mmHg (lit.)
Dichte
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC#CCO
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2,5H2,1H3
InChIKey
WLPYSOCRPHTIDZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?