Fortfahren mit
208698
3-Pentin-1-ol
97%
Synonym(e):
1-Hydroxy-3-pentyne
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C≡CCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-550-7
Beilstein/REAXYS Number:
1735967
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
154-157 °C (lit.)
density
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC#CCCO
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h6H,4-5H2,1H3
InChI key
IDYNOORNKYEHHO-UHFFFAOYSA-N
General description
Inhibiting effect of 3-pentyn-1-ol on the corrosion of iron in 1M HCl has been investigated. Reaction of 3-pentyn-1-ol with Fe3(CO)12 in CH3OH/KOH solution yields closed trinuclear hydridic complex (μ-H)Fe3(CO)9(μ3-η3-[H3CCC(CH2)(CH2)CO]).
Application
3-Pentyn-1-ol was used in the synthesis of 4,4-bis(1-methyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-ol.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
302481493023111279
description
97%
description
97%
description
98%
description
99%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
154-157 °C (lit.)
bp
154-155 °C (lit.)
bp
63-65 °C/100 mmHg (lit.)
bp
134-137 °C (lit.)
density
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)