Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 148,00 |
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 547,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5CH=CHCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-416-2
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
139-139.5 °C (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC\C=C\CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3+
InChI key
BTSIZIIPFNVMHF-ONEGZZNKSA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description 97% | description 99% |
| assay 95% | assay 95% | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 0.847 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.853 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.904 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.834 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| bp 139-139.5 °C (lit.) | bp 138 °C (lit.) | bp 154-155 °C (lit.) | bp 134-137 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.434 (lit.) | refractive index n20/D 1.437 (lit.) | refractive index n20/D 1.445 (lit.) | refractive index n20/D 1.429 (lit.) |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?