Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HC≡CCH2CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-321-1
Beilstein/REAXYS Number:
1734245
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n
bp
126-127 °C (lit.)
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(O)CC#C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h1,5-6H,4H2,2H3
InChI key
JTHLRRZARWSHBE-UHFFFAOYSA-N
General description
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?