Merck
331708
Sigma-Aldrich
Dibrom-bis(triphenylphosphin)nickel(II)
99%
Synonym(e):
NiBr2(PPh3)2, bis(triphenylphosphine)nickel(II) bromide
Größe auswählen
10 G
€ 109,00
50 G
€ 515,00
€ 109,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 109,00
50 G
€ 515,00
About This Item
Lineare Formel:
[(C6H5)3P]2NiBr2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
743.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 109,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Eignung der Reaktion
core: nickel
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
219-223 °C (lit.)
SMILES String
Br[Ni]Br.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2BrH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
QEKXARSPUFVXIX-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Catalysts for the cross-coupling reactions, C-X bond reduction, homocoupling of Csp2 halides, displacement of aryl halides, and oligomerization of dienes
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ho, K. M.; Lam, C. H.; Luh, T.-Y.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4474-4474 (1989)
Takagi, K.; Sakakibara, Y.
Chemistry Letters (Jpn), 1957-1957 (1989)
Kalinin, V. N.
Synthesis, 413-413 (1992)
Iyoda, M.; Kuwatani, Y.; Oda, M.
Journal of the American Chemical Society, 111, 3761-3761 (1989)
Artikel
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.