331589
Diphenylacetylchlorid
90%, technical grade
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
solid
bp
175-176 °C/17 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
49-53 °C (lit.)
SMILES String
ClC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11ClO/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChIKey
MSYLETHDEIJMAF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges