Wichtige Dokumente
331570
2,5-Diiodthiophen
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
139-140 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37-41 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Ic1ccc(I)s1
InChI
1S/C4H2I2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChIKey
PNYWRAHWEIOAGK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?