Wichtige Dokumente
330485
1-Bromeicosan
≥97%
Synonym(e):
Eicosylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
12.5 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97%
mp (Schmelzpunkt)
36-39 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
bromo
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C20H41Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h2-20H2,1H3
InChIKey
CZASMUMJSKOHFJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)