P33429
4-Phenylpyridin
97%
Synonym(e):
γ-Phenylpyridine, 1-Benzylhydrazine dihydrochloride, p-Phenylpyridine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
crystals
bp
274-275 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
69-73 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2ccncc2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-9H
InChIKey
JVZRCNQLWOELDU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... MMP3(4314)
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable