Merck
229687
Sigma-Aldrich
Holmium(III)-nitrat Pentahydrat
99.99% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
Ho(NO3)3 · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
441.02
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: holmium
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES String
O.O.O.O.O.[Ho+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ho.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;;
InChIKey
BJUGWWDCFYEYOA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges