Fortfahren mit
439797
Calciumiodid
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Calcium diiodide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,70
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CaI2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.89
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-276-8
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
Form:
beads
€ 60,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads™
assay
99.999% trace metals basis
form
beads
reaction suitability
core: calcium
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
779 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
516244590703413615
description
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
description
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.95% trace metals basis
description
99%
description
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.995% trace metals basis
form
beads
form
-
form
powder and chunks
form
beads
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.95% trace metals basis
assay
99%
assay
99.995% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
grade
synthesis grade
mp
779 °C (lit.)
mp
779 °C (lit.)
mp
779 °C (lit.)
mp
740 °C (lit.)
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumiodid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)