Merck
320587
Sigma-Aldrich
Cyanameisensäure-benzylester
97%
Synonym(e):
Benzyl-cyanformiat
About This Item
Lineare Formel:
NCCO2CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.16
Beilstein:
1947475
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
bp
66-67 °C/0.6 mmHg (lit.)
Dichte
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C(OCc1ccccc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
InChIKey
GDZIODIYBLTRRJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)