Merck
276863
Sigma-Aldrich
Diethylaluminiumcyanid -Lösung
1.0 M in toluene
Synonym(e):
Cyanodiethylalane, Cyanodiethylaluminum
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2AlCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.12
Beilstein:
3587410
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in toluene
Dichte
0.864 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC[Al](CC)C#N
InChI
1S/2C2H5.CN.Al/c3*1-2;/h2*1H2,2H3;;
InChIKey
KWMUAEYVIFJZEB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent used to hydrocyanate side chain ketones directed by aryl sulfinyl groups.[1]
Verpackung
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
44.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron, 62, 1245-1245 (2006)