Fortfahren mit
E18859
Cyanameisensäure-ethylester
≥95%
Synonym(e):
2-Ethoxy-2-oxoacetonitrile, Cyanocarbonyloxyethane, Cyanoformic acid ethyl ester, Ethoxycarbonyl cyanide, Ethyl carbonocyanidate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NCCO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-797-9
Beilstein/REAXYS Number:
635955
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.381 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
density
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, nitrile
SMILES string
CCOC(=O)C#N
InChI
1S/C4H5NO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2H2,1H3
InChI key
MSMGXWFHBSCQFB-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl cyanoformate is a general cyanating agent. It can be used in the nucleophilic addition of cyanide to carbonyl compounds, oxidative cyanation of tertiary amines and in the synthesis of β-cyano-substituted acrylates from alkynes.
Ethyl cyanoformate can be used as a cyanide source for the cyanation of:
  • Activated olefins in the presence of a titanium catalyst.
  • Carbonyl compounds catalyzed by 4-dimethylaminopyridine (DMAP) to yield corresponding cyanohydrin carbonates under metal-free and solvent-free conditions.
  • Aldehydes and 2,2,2-trifluoroacetophenone catalyzed by N-heterocyclic carbene (NHC) to yield corresponding cyanohydrins ethyl carbonates.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
319813
description
≥95%
description
99%
assay
≥95%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
115-116 °C (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
density
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.381 (lit.)
refractive index
n20/D 1.374 (lit.)
form
liquid
form
liquid
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)