Fortfahren mit
T8154
Trypanblau -Lösung
0.4%, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Blue cell viability dye
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H24N6Na4O14S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
960.81
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4360496
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
storage condition
dry at room temperature
concentration
0.4%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, tissue processing: suitable
application(s)
cell analysis
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
General description
Für das gleiche Produkt im bequemen lyophilisierten Format (Pulver), siehe T6146
Trypanblau (TB), ein anionischer hydrophiler Azofarbstoff, der nur die Zellmembranen von toten Zellen durchdringt und dadurch abgestorbenes Gewebe/tote Zellen blau färbt. Es wird in der quantitativen Mikroskopie für die Farbausschlussmethode eingesetzt, um zwischen lebenden und toten Säugetierzellen zu differenzieren.[1]
Trypanblau ist ein Farbstoff, der für die Unterscheidung zwischen lebenden und toten Zellen verwendet wird. Es ist ein wichtiger Farbstoff, der nur von Zellen mit beschädigter Zellmembran, aber nicht von gesunden lebensfähigen Zellen absorbiert wird. Somit ist es leicht, nur die toten Zellen zu zählen. Dieses Verfahren wird oft als Farbausschlussmethode bezeichnet.
Application
Tryptanblaulösung wird wie folgt verwendet:
  • in einem Zellviabilitäts-Assay zum Zählen der lebenden und toten Zellen[2]
  • in einem Rescue-Assay zum Zählen der lebenden Zellen[2]
  • beim Tryptanblau-Ausschlusszählverfahren zum Bestimmen der Proliferationskurve[3]
  • als Kochsalzlösungkontrolle und bei der Herstellung von Lipopolysaccharid(LPS)-Lösung zum Bestätigen der erfolgreichen LPS-Infusion[4]
  • im Tryptanblau-Ausschlusstest zum Bestimmen der Viabilität von Magenepithelzellen[5]
  • Zum Zählen von Magenepithelzellen mit einem Hämozyotmeter[5]
Preparation Note
Hergestellt in 0,81 % Natriumchlorid und 0,06 % Kaliumphosphat, dibasisch.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T614693595302643
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, tissue processing: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, tissue processing: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
concentration
0.4%
concentration
-
concentration
0.4%
concentration
-
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypanblau -Lösung
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
72-57-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. is this solution dissolved in PBS?
    1 answer
    1. As mentioned on the Product Detail Page at the DESCRIPTION section, under 'Preparation Note' , this product is prepared in 0.81% sodium chloride and 0.06% potassium phosphate, dibasic.
      Helpful?
  2. What is the stability of the product. How long we can use it as there is no expiry date mentioned in the COA
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  3. Can Trypan blue, Product T8154, be used to discriminate between apoptotic and necrotic cells?
    1 answer
    1. Trypan blue will stain cells that have disrupted membranes.  It cannot differentiate between permeabilized membranes caused by apoptosis or necrosis.
      Helpful?
  4. Why is Trypan blue, Product T8154, used to determine cell viability?
    1 answer
    1. Trypan Blue is a vital stain recommended for use in estimating the proportion of viable cells in a population. The reactivity of this dye is based on the fact that the chromophore is negatively charged and does not react with the cell unless the membrane is damaged. Staining facilitates the visualization of cell morphology. Live (viable) cells do not take up the dye and dead (non-viable) cells do.
      Helpful?
  5. Trypan blue, Product T8154, contains a precipitate.  Is it still good to use?
    1 answer
    1. The trypan blue solution is still good to use.  It can be warmed to dissolve the precipitate or it can be filtered to remove the precipitate.
      Helpful?
  6. Why are there red fibers in Product T8154, Trypan blue solution?
    1 answer
    1. A report of fibers in Product T8154, Trypan blue solution is sufficiently common almost to be a characteristic of the product. These fibers are a cosmetic fault rather than one of functionality.  The presence of fibers may be more pronounced following cold storage or shipping.  This product should be stored at room temperature. Filtration to remove the fibers will not affect the use of the product.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. Do the cells need to be washed to remove the culture media prior to staining with Product T8154, Trypan Blue solution?
    1 answer
    1. Trypan Blue has a greater affinity for serum proteins than for cellular protein. If the background is too dark, cells should be pelleted and resuspended in protein-free medium or salt solution prior to counting.