Merck
310476
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-5-Oxo-2-tetrahydrofurancarbonsäure
98%
Synonym(e):
(R)-γ-Carboxy-γ-butyrolacton, (R)-5-Oxotetrahydro-2-furancarbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.10
Beilstein:
1424499
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −14°, c = 5 in methanol
Optische Reinheit
ee: 97% (GLC)
bp
165-167 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
71-73 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
SMILES String
OC(=O)[C@H]1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O4/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
InChIKey
QVADRSWDTZDDGR-GSVOUGTGSA-N
Allgemeine Beschreibung
(R)-(−)-5-Oxo-2-tetrahydrofurancarboxylic acid belongs to the class of furans, considered as heterocyclic building blocks. It is used as an HPLC derivatization reagent for UV/Vis detection.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shinji K Strain et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 33(17), 1401-1409 (2019-05-31)
2-Hydroxyglutarate (2-hg) exists as enantiomers and can readily undergo cyclization to its lactone. Gas chromatography/electron ionization mass spectrometry (GC/EI-MS) has been used to separate 2-hg enantiomers in bodily fluids but the assay cannot simultaneously measure cyclic and acylic 2-hg enantiomers.