Merck
P65851
Sigma-Aldrich
4-Pyridylessigsäure -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
4-Pyridinessigsäure -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.60
Beilstein:
114124
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
141 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].OC(=O)Cc1ccncc1
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
InChIKey
WKJRYVOTVRPAFN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable