T27502
L-4-Thiazolidincarboxylsäure
98%
Synonym(e):
‘L-Thiaprolin’
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −141°, c = 1.3 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
190-200 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1CSCN1
InChI
1S/C4H7NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChIKey
DZLNHFMRPBPULJ-VKHMYHEASA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves