P65800
3-Pyridylessigsäure -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
3-Pyridinessigsäure -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
161-163 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].OC(=O)Cc1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2,(H,9,10);1H
InChIKey
XVCCOEWNFXXUEV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable