Fortfahren mit
401285
Cobalt(II)-oxalat Dihydrat
Nachhaltigkeitsmerkmale
Synonym(e):
Cobalt(2+) oxalate dihydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 243,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CoC2O4 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.98
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
212-409-3
MDL number:
Form:
powder
€ 243,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: cobalt
sustainability
Sustainability features
concentration
29-35.4% Co (with A-Nitroso-B-Naphthol, gravimetric)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
greener alternative category
SMILES string
O.O.O=C1O[Co]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Co.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;+2;;/p-2
InChI key
MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products that adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product that enhances cyclic stability in lithium-ion batteries, significantly improving energy storage performance and contributing to more efficient energy solutions. Click here for more information.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
307726343153727970
description
-
description
99%
description
−325 mesh
description
≥99.0% (KT)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
165-170 °C (lit.)
reaction suitability
core: cobalt
reaction suitability
core: iron
reaction suitability
core: cobalt
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: cobalt
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
concentration
29-35.4% Co (with A-Nitroso-B-Naphthol, gravimetric)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)